Natronové vápno, granular ACS +100 mesh, Fluka™
Katalogové číslo 266434-500G
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Form:granular
- Loss on drying (200°C):Max. 7 %
- Grain size < 100 mesh:Max. 1 %
- CO₂-absorption capacity:Min. 19.0 %
- Capacity:≥19.0 % absorption capacity (CO₂)
- Particle Size:+100 mesh
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,08640
Teplota pro skladování:Ambient
UN:1907
ADR:8,III
:GHS05
Číslo CAS:8006-28-8
MDL číslo:MFCD00134094