ContactUsLinkComponent
parafín, Teplota tuhnutí: 52-54°C, pellets, TECHNICAL
parafín, Teplota tuhnutí: 52-54°C, pellets, TECHNICAL
Catalog # 26155.294
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
parafín, Teplota tuhnutí: 52-54°C, pellets, TECHNICAL
Catalog # 26155.294
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifications
Specification Test Results
  • Congealing temperature:
    52 - 54 °C
Specification Test Results
About this item
 :
Melting Pt:52…54 °C
Density:0,9 g/cm³ (20 °C)
EINECS:232-315-6
CAS Number:64742-51-4