0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Parafín
parafín, Teplota tuhnutí: 50-61°C, Sigma-Aldrich®
parafín, Teplota tuhnutí: 50-61°C, Sigma-Aldrich®
parafín, Teplota tuhnutí: 50-61°C, Sigma-Aldrich®
SIAL18634-1KG
:
Merck
:
parafín, Teplota tuhnutí: 50-61°C, Sigma-Aldrich®
SIAL18634-1KG
:
Merck
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
1 kg
Sekvence:
4024
:
:
M-Clarity™ quality level = MQ200
:
232-315-6
:
8002-74-2
:
64742-51-4