ContactUsLinkComponent
Natronové vápno, with indicator, Sigma-Aldrich®
Corrosive
Natronové vápno, with indicator, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL72073-1KG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Corrosive
Natronové vápno, with indicator, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL72073-1KG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
UN:1907
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:8006-28-8
MDL Number:MFCD00134094