Paladium ≥99.9% (trace metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIAL287474-3.8G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:3,8 g
- Sekvence:3152
Specifikace
O tomto produktu
:
:106.420 g/mol
Merck Index:12,07121
Bod varu:3167 °C (1013 hPa)
Bod tání:1555 °C
Hustota:12,02 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-115-6
Číslo CAS:7440-05-3
Vzorec:Pd
MDL číslo:MFCD00011167