VWR®, Pneumatic Handheld Crimping Tools
Katalogové číslo
Product Details & Documents
Krimpovací kleště na otevírání a zavírání uzávěrů ovládané stlačeným vzduchem (min. 6,2 baru).
- snadná manipulace: vialky jsou zavírány či otevírány pouhým stiskem knoflíku
- nastavitelný a konstantní tlak krimpování
- vyměnitelné krimpovací hlavy
- CE značka shody
Kleště je možno zavěsit nad pracovní plochu pro kompenzaci váhy kleští a úsporu místa (jako možnost-viz tabulka). Vyžaduje přívodní vzduchový konektor s ¼" závitem. Stojan s nožním spínačem je také k dispozici jako příslušenství.
Documents
VWR® for chromatography columns, consumables and reagents