Nikl
0001, 1
Katalogové číslo PROONIST-772A
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:7440-02-0
- Vzorec:Ni
- MDL číslo:MFCD00011137
- Molecular Weight:58.69
- Merck Index:12,06582
- Bod varu:3007 °C (1013 hPa)
- Bod tání:1453 °C
- Hustota:8,9 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:231-111-4
- ADR:4.1,III
- :Density: 8,9 g/cm³ (20 °C)
- UN:3089
Specifikace
Specifikace
- Bal.:1
- Sekvence:0001