0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Iridium
Iridium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Iridium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.075 mm (0.003 in)
44714.BS
:
Thermo Fisher Scientific
:
Iridium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.075 mm (0.003 in)
44714.BS
:
Thermo Fisher Scientific
:
Bal.:
10 cm
Sekvence:
7600
:
:
5300 °C (1013 hPa)
:
2450 °C
:
Ambient
:
231-095-9
:
7439-88-5
:
Ir
:
MFCD00011062