ContactUsLinkComponent
Iridium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.075 mm (0.003 in)
  44714.BS
 :  
Iridium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.075 mm (0.003 in)
  44714.BS
 :  
  • Bal.:
    10 cm
  • Sekvence:
    7600
 :
 :5300 °C (1013 hPa)
 :2450 °C
 :Ambient
 :231-095-9
 :7439-88-5
 :Ir
 :MFCD00011062