Iridium ≥99.95% (metals basis), sponge -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7439-88-5
:
Vzorec:Ir
MDL číslo:MFCD00011062
Bod varu:5300 °C (1013 hPa)
Bod tání:2450 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-095-9
UN:3089
ADR:4.1,III
:GHS02
Související informace
Frequently Bought Together