Železo ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7439-89-6
:
Vzorec:Fe
MDL číslo:MFCD00010999
Merck Index:13,05109
Bod varu:3000 °C (1013 hPa)
Bod tání:1535 °C
Hustota:7,86 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-096-4
Související informace
Frequently Bought Together