Železo ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Katalogové číslo 42382.22
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,05109
Bod varu:3000 °C (1013 hPa)
Bod tání:1535 °C
Hustota:7,86 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-096-4
Číslo CAS:7439-89-6
Vzorec:Fe
MDL číslo:MFCD00010999