0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Molybden
Molybden ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Molybden ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Molybden ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
43996.8V
:
Thermo Fisher Scientific
:
Molybden ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
43996.8V
:
Thermo Fisher Scientific
:
Bal.:
60 m
Sekvence:
8426
:
7439-98-7
:
:
Mo
:
MFCD00003465
:
12,06317
:
3617 °C (1013 hPa)
:
2622 °C
:
10,28 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
231-107-2