Molybden ≥99.95% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
40866.KS
:
- Bal.:1
- Sekvence:0001
:7439-98-7
:
:Mo
:MFCD00003465
:12,06317
:3617 °C (1013 hPa)
:2622 °C
:10,28 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-107-2