Niob ≥99.97% (metals basis excluding Ta), foil (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7440-03-1
:
Vzorec:Nb
MDL číslo:MFCD00011126
Bod varu:3700 °C (1013 hPa)
Bod tání:2468 °C
Hustota:8,57 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-113-5
Frequently Bought Together