Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7440-65-5
:
Vzorec:Y
MDL číslo:MFCD00011468
Merck Index:12,10240
Bod varu:2927 °C (1013 hPa)
Bod tání:1525 °C
Hustota:4,472 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-174-8
Frequently Bought Together