stříbro ≥99.99% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.38 mm (0.015 in)
Katalogové číslo 43768.HG
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1
- Sekvence:1871
- Pk Info:100×300 mm
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:12,08647
Bod varu:2212 °C (1013 hPa)
Bod tání:962 °C
Hustota:10,5 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-131-3
Číslo CAS:7440-22-4
Vzorec:Ag
MDL číslo:MFCD00003397