stříbro ≥99.99% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Katalogové číslo 41264.KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1
- Sekvence:0001
Specifikace
O tomto produktu
Číslo CAS:7440-22-4
:
Vzorec:Ag
MDL číslo:MFCD00003397
Merck Index:12,08647
Bod varu:2212 °C (1013 hPa)
Bod tání:962 °C
Hustota:10,5 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-131-3