stříbro ≥99.998% (metals basis), foil, Premion®, hard, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7440-22-4
:
Vzorec:Ag
MDL číslo:MFCD00003397
Merck Index:12,08647
Bod varu:2212 °C (1013 hPa)
Bod tání:962 °C
Hustota:10,5 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-131-3
Frequently Bought Together