Zlato ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.006 mm (0.00024 in)
44138.FF
:
- Bal.:1
- Sekvence:1643
- Pk Info:25×25 mm
:7440-57-5
:
:Au
:MFCD00003436
:12,04526
:2800 °C (1013 hPa)
:1063 °C
:19,3 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-165-9