Hliník
2725, Glass bottle for solids, 500 mg
Katalogové číslo PROOLGC2612
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Aluminum
- Číslo CAS:7429-90-5
- Vzorec:Al
- MDL číslo:MFCD00134029
- Molecular Weight:26.98
- Merck Index:13,00321
- Bod varu:2327 °C (1013 hPa)
- Bod tání:660 °C
- Hustota:2,7 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 2,7 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-072-3
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:500 mg
- Sekvence:2725