Hliník ≥99.9995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Catalog # 43392.30
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,00321
Bod varu:2327 °C (1013 hPa)
Bod tání:660 °C
Hustota:2,7 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-072-3
Číslo CAS:7429-90-5
Vzorec:Al
MDL číslo:MFCD00134029