Hliník ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7429-90-5
:
Vzorec:Al
MDL číslo:MFCD00134029
Merck Index:13,00321
Bod varu:2327 °C (1013 hPa)
Bod tání:660 °C
Hustota:2,7 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-072-3
Související informace
Frequently Bought Together