Hliník ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Katalogové číslo 40829.KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1
- Sekvence:0001
Specifikace
O tomto produktu
Číslo CAS:7429-90-5
:
Vzorec:Al
MDL číslo:MFCD00134029
Merck Index:13,00321
Bod varu:2327 °C (1013 hPa)
Bod tání:660 °C
Hustota:2,7 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-072-3