Acetyl-coenzyme A
Catalog # A3753.0100
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 mg
- Čí. CAS:75520-41-1
- Sekvence:02
- Podmínky uskladnění:−20 °C
- Název enzymu:Acetyl coenzyme A
- Synonyma enzymů:Acetyl-S-CoA
- Čistota:83% (min.)
- Molekulární hmotnost:827,37 g/mol
Specifications
About this item
- Assay (enzymatic): min. 83%
- Assay (HPLC): approx. 95%
- Loss on drying: max. 5%