- Tepelný výkon:0,40 kW
- Počet bloků:2
- Teplotní rozsah:RT * +5... 100 °C
- Hmotnost:3,9 kg
- Sekvence:001
- Š×H×V:196×348×188 mm
- Environmentally Preferable:Waste Reducing
- Bal.:1
- Tepl. stabilita:±0,2 °C
Víceúčelový, velice výkonný, teplotně stabilní digitální VWR® termostat je ekonomický, univerzální a kompaktní. Tento digitální model , s vyhřívaným krytem zaručuje reprodukovatelné výsledky, teplotní rovnoměrnost a je vhodný pro širokou řadu aplikací. V režimu kalibrace teploty může uživatel kalibrovat jednotku dle externího teplotního zařízení. Při práci v režimu časovače zazní po dosažení nuly a po dosažení nastavené teploty zvukový alarm.
- kompaktní design, zabírá málo prostoru
- rozsah teplot od okolní teploty 5...100 °C
- pokud je teplota vyšší než 40 °C svítí výstražný symbol „Hot“
- může pracovat s výměnnými vyhřívacími modulárními bloky VWR® pro zkumavky s objemem od 0,2 ml do 50 ml
- použití je možné při teplotě 18 až 33° C, při relativní vlhkosti 20 až 80%, nekondenzující
- vyhřívaný kryt pomáhá regulovat teplotu a omezuje výskyt kondenzace na vzorcích
Univerzální přístroje jsou vhodné pro isotermické inkubace a kultivace, enzymové reakce, imunologické metody, denaturaci nukleových kyselin, DNA aplikace, metody ELISA, stanovení bodu varu/tání a mnohé další laboratorní aplikace.
Mikroprocesorové ovládání: regulace teploty pomocí PID regulátoru s volitelnou externí RTD sondou nabízí výbornou stabilitu teploty ±0,1 °C a rovnoměrnost rozložení teploty ±0,1 °C. Ohřev vzorků probíhá rychle a přesně, dosažení teploty 100 ºC trvá 50 minut. Teplota je nastavitelná v přírůstcích po 0,1°C.
LED displej: Dotykový ovládací panel se dvěma nezávislými LED displeji času a teploty. Zobrazuje nastavenou hodnotu a hodnoty aktuální teploty. Časovač zobrazuje uplynulý čas nebo při naprogramovaném časovém limitu zbývající čas a po dosažení nuly vypne jednotku.
Do jednotky může být umístěn samostatný výměnný modulární vyhřívací blok, který pojme různé nádoby na vzorky, tj. mikrozkumavky, centrifugační zkumavky, vialky, mikrodestičky a PCR stripy nebo zkumavky. Každý blok má otvor pro vložení teplotního čidla a velice těsný kontakt se zkumavkami zaručí maximální přenos tepla. Všechny modely mají zabudovaný držák pro připevnění externí sondy.
* RT = okolní teplota