0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Formamid
Formamid, OmniPur®, deionised, Millipore®
Formamid, OmniPur®, deionised, Millipore®
Formamid, OmniPur®, deionised, Millipore®
CALB4610-100ML
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Formamid, OmniPur®, deionised, Millipore®
CALB4610-100ML
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Bal.:
100 mL
Sekvence:
2440
:
:
GHS08
:
Refrigerator
:
75-12-7
:
HCONH₂
:
MFCD00007941