ContactUsLinkComponent
Residual oxygen measuring systems, ResOx 5695-H / ResOx 5695-L
undefined
Residual oxygen measuring systems, ResOx 5695-H / ResOx 5695-L
  • Catalog No:
  • GRSG610040
  • GRSG610041
  • Rozpuštěný kyslík - saturace O₂:
  • 0,0 - 100,0 %
  • 0,0 - 100,0 %
  • Rozpuštěný kyslík - rozsah barometrického tlaku:
  • 300 - 5000 hPa (Sensor: 500 - 2000 hPa)
  • 300 - 5000 hPa (Sensor: 500 - 2000 hPa)
  • DO - kalibrace:
  • Quick calibration on air at the push of a button or 2-point / 3-point (Air +0 % and 100 %)
  • Quick calibration on air at the push of a button or 2-point / 3-point (Air +0 % and 100 %)
  • Rozsah teplot:
  • 0,0...50,0 °C
  • 0,0...50,0 °C
  • Displej:
  • With backlight
  • With backlight
  • Kapacita pro ukládání dat:
  • Cyclical: 10000, Single: 1000
  • Cyclical: 10000, Single: 1000
Frequently Bought Together