Rukavice, latexové, Kimtech™ Satin Plus
Catalog # 112-1778
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Velikost rukavic:XL
- Balené:90 /krabice
- Obouruké/jednoruké:Obouruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:Jednorázové
- Pudrované/nepudrované:Nepudrované
- Barva:Přírodní
- Délka:250 mm
- Sekvence:05
- Norma EN:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Typ manžety:Rolovaná
- Tloušťka prstu:0,16 mm
- Tloušťka drapáku:0,15 mm
- Tloušťka límce:0,12 mm
- Tažná síla:28 / 27 MPa
- Bal.:90
Specifications
About this item
Tyto vysoce kvalitní latexové rukavice s hladkým povrchem jsou ideální pro procesy, kde je požadována vysoká hmatová citlivost.
- Hladká latexová konstrukce rukavic pro vynikající citlivost
- Povrchová úprava bez textury umožňuje snadné dvojité navlékání
- Obouruční a s vroubkovanými manžetami pro větší pevnost a snadnější nazouvání a svlékání
- Bezpudrový design šetrný k pokožce
- Rychlost latexového proteinu <50 μg/g
- Antivirová ochrana podle ISO 16604 postup B:2004
Ideální pro použití v celé škále nesterilních aplikací včetně chemie, biochemie, mikrobiologie, virologie, přírodních věd, biomedicínského výzkumu, forenzních věd a nesterilní výroby léků.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,15 mm (palm), 0,16 mm (finger)
Colour: Natural
EN 374, EN 455-1/-2/3, Cat. III; AQL 1.5
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5