Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphoramidon
Phosphoramidon
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
Phosphoramidon
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Certifikáty
Phosphoramidon
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Neprilysin inhibitor
Inhibits neutral endopeptidase 24,11 (NEP, neprilysin; EC 3.4.24.11) (Ki=2 nM), a cell surface zinc metalloprotease which cleaves bioactive peptides such as bradykinin, neurotensin, and enkephalin. Also inhibits neprilysin 2 (Ki~2 nM). Potent inhibitor of endothelin-converting enzyme (ECE) (IC50=0,68 μM).
Specifications for Product Family
Specifikace
Specifikace
  • Catalog No:
  • ENZOBMLPI1110005
  • ENZOBMLPI1110025
  • Název proteinu/peptidu:
  • Phosphoramidon
  • Phosphoramidon
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • 02
    5 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 5 390,00 Kč
    5 390,00 Kč
    1 * 5 mg
       5 390,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOBMLPI1110005
    Název proteinu/peptidu
    Phosphoramidon
  • 04
    25 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 22 140,00 Kč
    22 140,00 Kč
    1 * 25 mg
       22 140,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOBMLPI1110025
    Název proteinu/peptidu
    Phosphoramidon