Diprotin A
DPP4 inhibitor.
Inhibitor of dipeptidyl aminopeptidase IV.
- Čí. CAS:90614-48-5
- MDL čí.:MFCD00038707
- Název enzymu:Diprotin A
- Synonyma enzymů:Diprotin-A
- Čistota:≥98% (HPLC assay method)
- Molekulový vzorec:C₁₇H₃₁N₃O₄
Frequently Bought Together