Human recombinant Caspase-10 (from E. coli)
Katalogové číslo ENZOBMLSE1745000
Dodavatel: Enzo Life Sciences
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 Vial
- Typ enzymu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Human
- Sekvence:02
- Název enzymu:Caspase-10
- Aktivita enzymu:5000 U
- Koncentrace:100 U/µl. One U=1 pmol/min using Ac-IETD-pNA (200 µM; cat# P-431) as substrate at 30°C
Specifikace
O tomto produktu
Produced in E. coli.