ContactUsLinkComponent
Mouse recombinant caspase-11 (from E. coli)
Mouse recombinant caspase-11 (from E. coli)
Katalogové číslo ENZOBMLSE1555000
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Mouse recombinant caspase-11 (from E. coli)
Katalogové číslo ENZOBMLSE1555000
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    1 Vial
  • Typ enzymu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Mouse
  • Sekvence:
    02
  • Název enzymu:
    Caspase-11
  • Aktivita enzymu:
    5000 U
Specifikace
O tomto produktu
Produced in E. coli. Mouse caspase-11 (aa 81-373).