ContactUsLinkComponent
Staphylococcus aureus sphingomyelinase
Staphylococcus aureus sphingomyelinase
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Certifikáty
Staphylococcus aureus sphingomyelinase
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Specifikace
  • Druhy:
    Staphylococcus aureus
  • Formulář:
    Liquid
  • Název enzymu:
    Sphingomyelinase
  • Aktivita enzymu:
    100 - 300 U/mg
  • Formulace:
    Supplied in 50% glycerol/0,25 M phosphate buffer