Human recombinant Caspase-3 (from E. coli)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Certifikáty
O tomto produktu
Produced in E. coli.
Specifikace
- Typ enzymu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Human
- Formulář:Lyophilised
- Pokyny pro rekonstituce:Reconstitute to 1 U/µl with PBS containing 15% glycerol.
- Název enzymu:Caspase-3