ContactUsLinkComponent
Mouse recombinant IL-1beta
Mouse recombinant IL-1beta
Catalog # ENZOENZPRT1360010
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:  
Mouse recombinant IL-1beta
Catalog # ENZOENZPRT1360010
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    10 µG
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Druhy:
    Mouse
  • Sekvence:
    02
  • Proteinová synonyma:
    Catabolin|Interleukin-1β
  • Název proteinu/peptidu:
    IL-1beta
  • Čistota:
    >98% (SDS-PAGE gel & HPLC)
  • Molekulární hmotnost:
    ~17.5 kDa
  • Formulace:
    Lyophilized from 10 mm sodium citrate, pH 4,0
Specifications
About this item
Produced in E.coli.