ContactUsLinkComponent
Mouse recombinant IL-10
  ENZOENZPRT1350010
 :  
Mouse recombinant IL-10
  ENZOENZPRT1350010
 :  
  • Bal.:
    10 µG
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Druhy:
    Mouse
  • Sekvence:
    02
  • Proteinová synonyma:
    Cytokine synthesis inhibitory factor|Interleukin-10|CSIF
  • Název proteinu/peptidu:
    IL-10
  • Čistota:
    >98% (SDS-PAGE gel & HPLC)
  • Molekulární hmotnost:
    ~18.7 kDa
  • Formulace:
    Lyophilized from 5 mm sodium phosphate, pH 8,0
Produced in E.coli.