ContactUsLinkComponent
Mouse recombinant IL-4
Mouse recombinant IL-4
Catalog # ENZOENZPRT1330020
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:  
Mouse recombinant IL-4
Catalog # ENZOENZPRT1330020
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    20 µG
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Druhy:
    Mouse
  • Sekvence:
    02
  • Proteinová synonyma:
    Interleukin-4
  • Název proteinu/peptidu:
    IL-4
  • Čistota:
    >98% (SDS-PAGE gel & HPLC)
  • Molekulární hmotnost:
    ~14 kDa
  • Formulace:
    Lyophilized
Specifications
About this item
Produced in E.coli.