ContactUsLinkComponent
Human recombinant p62 (GST-tag),GST Tag
  ENZOENZPRT1200050
 :  
Human recombinant p62 (GST-tag),GST Tag
  ENZOENZPRT1200050
 :  
  • Bal.:
    50 µG
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Druhy:
    Human
  • Sekvence:
    02
  • Sekvence značek:
    GST Tag
  • Proteinová synonyma:
    SQSTM1|EBI3-associated protein of 60 kDa|EBIAP|Sequestosome-1
  • Název proteinu/peptidu:
    p62 (GST-tag)
  • Čistota:
    >90% (SDS-PAGE)
  • Molekulární hmotnost:
    ~74.4 kDa
  • Formulace:
    Liquid. In 1 M PBS containing 100 mm GSH, 1% Triton X-100, and 15% glycerol
Produced in E. coli. Human p62 (1-440 aa) is fused to a N-terminal GST-tag.