ContactUsLinkComponent
Mouse recombinant Hsp25
Mouse recombinant Hsp25
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Certifikáty
Mouse recombinant Hsp25
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Specifikace
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Druhy:
    Mouse
  • Název proteinu/peptidu:
    Hsp25
  • Čistota:
    >90% (SDS-PAGE; Western blot)
  • Molekulární hmotnost:
    ~28 kDa
  • Formulace:
    Liquid, in Dulbecco's PBS
  • Čištění:
    Purified by multi-step chromatography