ContactUsLinkComponent
Human recombinant SUMO2 (from E. coli), His-tag
Human recombinant SUMO2 (from E. coli), His-tag
Katalogové číslo ENZOBMLUW92050500
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Human recombinant SUMO2 (from E. coli), His-tag
Katalogové číslo ENZOBMLUW92050500
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    500 µG
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Sekvence:
    02
  • Sekvence značek:
    HIS Tag
  • Název proteinu/peptidu:
    SUMO2
Specifikace
O tomto produktu
Produced in E. coli. Human SUMO-2 is fused to a His-tag.
Mature protein for functional studies.