ContactUsLinkComponent
([K48-only]Ub)n-ubiquitinylated Substrate
([K48-only]Ub)n-ubiquitinylated Substrate
Katalogové číslo ENZOBMLUW06400025
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
([K48-only]Ub)n-ubiquitinylated Substrate
Katalogové číslo ENZOBMLUW06400025
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    25 µG
  • Sekvence:
    02
  • Název proteinu/peptidu:
    ([K48-only]Ub)n-ubiquitinylated Substrate
  • Čistota:
    >95% (SDS-PAGE)
  • Formulace:
    Liquid. In 50mM TRIS, pH 7.5, containing 150mM NaCl and 1mM DTT.
Specifikace
O tomto produktu
Protein components produced in E. coli. Synthesized enzymatically in vitro. (K48-only)Ubn-ubiquitinylated substrate protein was produced using K48-only mutant ubiquitin.