ContactUsLinkComponent
Human Recombinant 14-3-3gamma (GST-tag) (from E. coli), GST Tag
Human Recombinant 14-3-3gamma (GST-tag) (from E. coli), GST Tag
Katalogové číslo ENZOBMLSE3130100
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Human Recombinant 14-3-3gamma (GST-tag) (from E. coli), GST Tag
Katalogové číslo ENZOBMLSE3130100
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    100 µG
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Sekvence:
    02
  • Sekvence značek:
    GST Tag
  • Název proteinu/peptidu:
    14-3 -3 gamma (GST-tag)
Specifikace
O tomto produktu
Produced in E. coli. Human 14-3-3gamma is fused at the N-terminus to a GST-tag.