ContactUsLinkComponent
Human recombinant SIRT1 (from E. coli), His-tag
Human recombinant SIRT1 (from E. coli), His-tag
Katalogové číslo ENZOBMLSE2390100
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Human recombinant SIRT1 (from E. coli), His-tag
Katalogové číslo ENZOBMLSE2390100
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    1 Vial
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Sekvence:
    02
  • Sekvence značek:
    HIS Tag
  • Název proteinu/peptidu:
    SIRT1
  • Čistota:
    >50% (SDS-PAGE)
Specifikace
O tomto produktu
Highly active
Produced in E. coli. Contains a N-terminal His-tag.
This protein is produced from human cDNA, expressed in E. coli. Sequence identical to that at Genbank accession #NM012238