Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Mouse recombinant PKAalpha (catalytic domain) (from E. coli)
Mouse recombinant PKAalpha (catalytic domain) (from E. coli)
Katalogové číslo ENZOBMLSE1925000
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Mouse recombinant PKAalpha (catalytic domain) (from E. coli)
Katalogové číslo ENZOBMLSE1925000
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Bal.:
    1 Vial
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Sekvence:
    02
  • Název proteinu/peptidu:
    PKAalpha (catalytic domain)
  • Koncentrace:
    ~0,5 mg/ml
  • Formulace:
    Liquid. In 50% glycerol buffer.
  • Čištění:
    Contains no detectable protease or phosphatase activity.

Specifikace

O tomto produktu

Produced in E. coli.