Orders LinkContactUsLinkComponent
Mas 7
Mas 7
02, 1 mg
Katalogové číslo ENZOBMLG4200001
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
Mas 7
Katalogové číslo ENZOBMLG4200001
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Mas 7
02, 1 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 520,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Phospholipase activator
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 mg
  • Sekvence:
    02
  • Cat. No.:
    ENZOBMLG4200001
  • Čistota:
    >99%
  • Název proteinu/peptidu:
    Mas 7