ContactUsLinkComponent
Human recombinant IL-1beta (soluble) (fromE. coli)
Human recombinant IL-1beta (soluble) (fromE. coli)
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Certifikáty
Human recombinant IL-1beta (soluble) (fromE. coli)
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Specifikace
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Biologická aktivita:
    Activates the NF-κB pathway.
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Reconstitute with 100 µl sterile water.
  • Název proteinu/peptidu:
    IL-1beta (soluble)
  • Čistota:
    >90% (SDS-PAGE)
  • Koncentrace:
    0,1 mg/ml after reconstitution
  • Formulace:
    Lyophilised. Contains PBS.