Orders LinkContactUsLinkComponent
Z-YVAD-AFC
Z-YVAD-AFC
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
Z-YVAD-AFC
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Certifikáty
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Caspase-1 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-1. AFC has an excitation maximum of 400nm and an emission maximum of 505 nm. This product is similar to Ac-YVAD-AMC, Prod. No. ALX-260-024, but the AFC fluorophore has a greater Stokes' shift upon cleavage and the N-terminal is blocked by a benzyloxycarbonyl moiety, which increases cell permeability.
Specifications for Product Family
Specifikace
Specifikace
  • Catalog No:
  • ENZOALX260035M001
  • ENZOALX260035M005
  • Název proteinu/peptidu:
  • Z-YVAD-AFC
  • Z-YVAD-AFC
  • Čistota:
  • >95% (HPLC). Single spot (TLC)
  • >95% (HPLC). Single spot (TLC)
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • 02
    1 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - 1 460,00 Kč
    1 460,00 Kč
    1 * 1 mg
       1 460,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOALX260035M001
    Název proteinu/peptidu
    Z-YVAD-AFC
    Čistota
    >95% (HPLC). Single spot (TLC)
  • 04
    5 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 4 430,00 Kč
    4 430,00 Kč
    1 * 5 mg
       4 430,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOALX260035M005
    Název proteinu/peptidu
    Z-YVAD-AFC
    Čistota
    >95% (HPLC). Single spot (TLC)