ContactUsLinkComponent
Human recombinant Annexin V (from E. coli), RPE (R-Phycoerythrin)
Human recombinant Annexin V (from E. coli), RPE (R-Phycoerythrin)
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Certifikáty
Human recombinant Annexin V (from E. coli), RPE (R-Phycoerythrin)
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Specifikace
  • Spojení:
    RPE (R-Phycoerythrin)
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Název proteinu/peptidu:
    Annexin V
  • Čistota:
    >98% (SDS-PAGE, HPLC)
  • Formulace:
    Liquid. In 50 mM TRIS, pH 7,4, containing 100 mM sodium chloride, 1% BSA and 0,02% sodium azide.