Mouse recombinant PARP2 (from insect cells (Sf9)), HIS Tag
Katalogové číslo ENZOALX201251C010
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 µG
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:Insect cells (Sf9)
- Druhy:Mouse
- Sekvence:02
- Sekvence značek:HIS Tag
- Název proteinu/peptidu:PARP2
- Čistota:>98% (SDS-PAGE)
- Koncentrace:1 mg/ml
- Formulace:Liquid. In 50 mM TRIS-HCl, pH 7,5, containing 100 mM sodium chloride, 50 mM imidazole, 0,2% NP-40 and 10% glycerol.
- Třída:High purity
Specifikace
O tomto produktu
Produced in Sf21 cells. Mouse full-length PARP-2 is fused to a His-tag.