ContactUsLinkComponent
Human recombinant SUMO2 (1-93) (from E. coli)
Human recombinant SUMO2 (1-93) (from E. coli)
Katalogové číslo ENZOALX201089C500
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Human recombinant SUMO2 (1-93) (from E. coli)
Katalogové číslo ENZOALX201089C500
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    500 µG
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Sekvence:
    02
  • Název proteinu/peptidu:
    SUMO2 (1-93)
  • Čistota:
    >95%
  • Formulace:
    Lyophilised
Specifikace
O tomto produktu
Active form of SUMO-2
Produced in E. coli.
Active form of human SUMO-2 for conjugation to protein substrates.